Learn More
L-histidine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit 15517964 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15517964 100 g Flacon poly 100g
13274004 1 kg Flacon poly -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15517964 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 208005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Chemical Identifiers
CAS 71-00-1
Formule moléculaire C6H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 155.16
Numéro MDL MFCD00064315
Clé InChI HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
CID PubChem 6274
ChEBI CHEBI:15971
Nom IUPAC 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)acide propanoïque
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau L-Histidine
Conditionnement Flacon poly
Quantité 100 g
Poids de la formule 155.16
Gravité spécifique 1L = 1.44kg
Qualité Multiofficinal / USP