Specifications
| Point de fusion | 282 °C |
| pH | 7,0 à 8,5 |
| Couleur | Blanc |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 155,16g/mol |
| Forme physique | Solide |