Learn More
L-Histidine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | L-Histidine |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1 |
| Quantité | 10 mg |
| Poids de la formule | 155.0695 |
| Pourcentage de pureté | >95% |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |