Learn More
L-histidine (cristaux blancs ou poudre cristalline), Fisher BioReagents
Code produit 10254823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10254823 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10254823 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP382100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Cet acide aminé convient à une utilisation dans les systèmes de culture de tissus nécessitant des additifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Histidine
Point de fusion 282°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 71-00-1
Arsenic (As) 1ppm max.
pH 7.0 to 8.5
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Résidus d’allumage 0.10% max.
Identification Pass Test
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.0 %
Perte à la dessiccation 0.20% max.
Formule moléculaire C6H9N3O2
Conditionnement Bouteille en verre
Numéro MDL MFCD00064315
Rotation spécifique 12.0 to 13.0° (+ or -)
Merck Index 15, 4758
État de la solution (%T) 98.0% min.
Synonyme l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
Vecteur alpha Histidine
Clé InChI HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 155.16
Quantité 100 g
CID PubChem 6274
ChEBI CHEBI:15971
Poids de la formule 155.16
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.0%
Forme physique Solide