Learn More
Chlorhydrate de L(-)-histidinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10482611 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10482611 1 g 1g
10297023 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10482611 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 228830010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    102.65€ / 1g
    Économisez 18.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1596-64-1 | C6H13Cl2N3O | 214.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1596-64-1
Formule moléculaire C6H13Cl2N3O
Poids moléculaire (g/mol) 214.09
Numéro MDL MFCD00078058
Clé InChI FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N
Synonyme l-histidinol dihydrochloride, l---histidinol dihydrochloride, beta-aminoimidazole-4-propanol dihydrochloride, l-histidinol 2 hcl, s-2-amino-3-4-imidazolyl propanol dihydrochloride, l--histidinol 2hcl, imidazole-4-propanol, beta-amino-, dihydrochloride, s-beta-amino-1h-imidazole-4-propanol dihydrochloride, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propan-1-ol dihydrochloride, 1h-imidazole-4-propanol, beta-amino-, dihydrochloride, s-9ci
CID PubChem 197743
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propan-1-ol ; dichlorhydrate
SMILES C1=C(NC=N1)CC(CO)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Histidinol dihydrochloride
Spectre IR Authentique
Couleur Blanc à beige
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique − 3.00
Conditions de rotation spécifiques −3° (24°C c=2,H2O)
Point de fusion 193.0°C to 199.0°C
Quantité 1 g
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 99%
Poids de la formule 214.1
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(-)-Histidinol dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.