Learn More
L-Histidinol Dihydrochloride, TRC
Code produit 30394929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394929 1 g 1g
30390916 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30394929 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH4563001G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1596-64-1
Formule moléculaire C6 H11 N3 O . 2 Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 214.09
Synonyme (βS)-β-Amino-1H-imidazole-5-propanol Hydrochloride, L-(-)-Histidinoldihydrochloride, (S)-Histidinol Dihydrochloride
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propane-1-ol ; Dihydrochlorure
SMILES Cl.Cl.N[C@H](CO)Cc1c[nH]cn1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Histidinol dihydrochloride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H11N3O.2ClH/c7-5(3-10)1-6-2-8-4-9-6;;/h2,4-5,10H,1,3,7H2,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m0../s1
Poids de la formule 213.0436