Learn More
L-Homocysteine thiolactone hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16453348
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16453348 10 mg
16436077 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16453348 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101404A
MedChemExpress L-Homocysteine thiolactone hydrochloride is an intramolecular thioester of homocysteine; prevents translational incorporation of homocysteine into proteins.
L-Homocysteine thiolactone hydrochloride is an intramolecular thioester of homocysteine
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Homocysteine thiolactone hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 31828-68-9
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H8ClNOS
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 23 mg/mL (149.71 mM)
SMILES N[C@@H](CCS1)C1=O.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 153.63
Poids de la formule 153.63
Pourcentage de pureté 99.94%
Qualité Research