Learn More
L-homosérine, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 10144640 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10144640 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10144640 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 204770010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 672-15-1
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00063090
Clé InChI UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-homoserine, homoserine, s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, 2s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, h-hoser-oh, s-2-amino-4-hydroxybutyric acid, homoserine van, 2-amino-4-hydroxybutyric acid, s-homoserine, unii-6ka95x0ivo
CID PubChem 12647
ChEBI CHEBI:15699
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-acide-hydroxybutanoïque
SMILES C(CO)C(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Homoserine
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 04, III, 1636
Rotation spécifique -8° to -9° (22°C, 589nm) (c=2, H2O)
Merck Index 15, 4778
Conditions de rotation spécifiques − 8.50 (22.00°C c=2,H2O)
Quantité 1 g
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Poudre cristalline