Learn More
L-homosérine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11338805 250 mg 250mg
11318805 1 g 1g
11328805 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11338805 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12427.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 672-15-1 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
L-Homoserine is used in the biosynthesis of methionine, threonine and isoleucine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-homosérine est utilisée dans la biosynthèse de la méthionine, de la thréonine et de l’isoleucine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1100 mg/ml à 30°C) et le méthanol (Spartivy). Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 672-15-1
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00063090
Clé InChI UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-homoserine, homoserine, s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, 2s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, h-hoser-oh, s-2-amino-4-hydroxybutyric acid, homoserine van, 2-amino-4-hydroxybutyric acid, s-homoserine, unii-6ka95x0ivo
CID PubChem 12647
ChEBI CHEBI:15699
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-acide-hydroxybutanoïque
SMILES C(CO)C(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Homoserine
Point de fusion ∽203°C (decomposition)
Beilstein 1721681
Merck Index 14,4739
Informations sur la solubilité Soluble in water (1100mg/ml at 30°C),and methanol (Sparingly). Insoluble in ethanol.
Quantité 250 mg
Poids de la formule 119.12
Rotation optique −9° (c=2 in Water)
Pourcentage de pureté 99%