Learn More
L-homosérine lactone, chlorhydrate, TRC
Code produit 30402942
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402942 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30402942 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH61510010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Homoserine Lactone, Hydrochloride
CAS 2185-03-7
Formule moléculaire C4 H7 N O2 . Cl H
Quantité 10 g
Synonyme 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrochloride (1:1), (3S)-, 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrochloride, (3S)- (9CI), 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrochloride, (S)-, (3S)-3-Aminodihydro-2(3H)-furanone hydrochloride, (S)-Homoserine lactone hydrochloride, L-Homoserine lactone hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
SMILES Cl.N[C@H]1CCOC1=O
Nom IUPAC (3S)-3-aminooxolan-2-one ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 137.56
Poids de la formule 137.0244