Learn More
L-Homoserine, MedChemExpress
Code produit 16419316
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16419316 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16419316 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW002292
MedChemExpress L-Homoserine is a non - protein amino acid, which is an important biosynthetic intermediate of threonine, methionine and lysine.
L-Homoserine is a non - protein amino acid, which is an important biosynthetic intermediate of threonine, methionine and lysine.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Homoserine
CAS 672-15-1
Couleur Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H9NO3
Informations sur la solubilité DMSO : 1.47 mg/mL (12.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@H](C(O)=O)CCO
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Quantité 100 mg
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solide
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism