Learn More
L-hydroxyproline, pour biochimie, Fisher Chemical
Code produit 10356280 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10356280 5 g Récipient de poudre en plastique 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10356280 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/2415/44
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 51-35-4
Point de fusion 274°C
Couleur Blanc
pH 6
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C5H9NO3
Numéro MDL 64320
Quantité 5 g
Synonyme trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
Clé InChI PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
SMILES C1C(CNC1C(=O)O)O
Nom IUPAC (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-acide carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 131.131
CID PubChem 5810
ChEBI CHEBI:18095
Poids de la formule 131.13g/mol
Forme physique Solide en poudre