Learn More
L-Hydroxyproline,BioReagent, suitable for cell culture, MedChemExpress
Code produit 16460508
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16460508 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16460508 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY40135
MedChemExpress L-Hydroxyproline, one of the hydroxyproline (Hyp) isomers, is a useful chiral building block in the production of many pharmaceuticals.
L-Hydroxyproline, one of the hydroxyproline (Hyp) isomers, is a useful chiral building block in the production of many pharmaceuticals.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Hydroxyproline,BioReagent, suitable for cell culture
CAS 51-35-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H9NO3
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (381.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](C1)NC[C@@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 131.13
Poids de la formule 131.13
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism