Learn More
L-Hyoscyamine, MedChemExpress
Code produit 16479086
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479086 100 mg
16482376 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16479086 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0471
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress L-Hyoscyamine (Daturine), a natural plant tropane alkaloid, is a potent and competitive muscarinic receptor (MR) antagonist. L-Hyoscyamine is a levo-isomer to Atropine (HY-B1205).
L-Hyoscyamine (Daturine), a natural plant tropane alkaloid, is a potent and competitive muscarinic receptor (MR) antagonist. L-Hyoscyamine is a levo-isomer to Atropine (HY-B1205).
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Hyoscyamine
CAS 101-31-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H23NO3
Quantité 100 mg
Synonyme Daturine
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (345.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1[C@@H]2C[C@@H](OC([C@@H](C3=CC=CC=C3)CO)=O)C[C@H]1CC2
Poids moléculaire (g/mol) 289.37
Poids de la formule 289.37
Pourcentage de pureté 98.2%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration