Learn More
Sel disodique de l'acide L-idarique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Idaric Acid Disodium Salt |
| Formule moléculaire | C6 H8 Na2 O8 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O8.2Na/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-,3+,4+;;/m0../s1 |
| SMILES | O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Na])[C@@H](O)C(=O)O[Na] |
| Nom IUPAC | [(2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tétrahydroxy-6-oxo-6-sodiooxyhexanoyl]oxysodium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 254.102 |
| Poids de la formule | 254.001 |