Learn More
L-iso-leucine, 99 %, pure, Fisher Chemical
Code produit 10132150 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10132150 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10132150 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur L/1822/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 284°C
CAS 73-32-5
pH 5.5 to 6.5
Couleur Blanc
Formule moléculaire C6H13NO2
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Numéro MDL MFCD00064222 MFCD00004268
Synonyme l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
Clé InChI AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Nom IUPAC Acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Quantité 25 g
CID PubChem 6306
ChEBI CHEBI:17191
Poids de la formule 131.17g/mol
Forme physique Poudre