Learn More
L-isoleucine, > 99%, MP Biomedicals™
Code produit 11378939 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11378939 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11378939 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210209291
 Article restreint
Expédition estimée: 24-02-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Isoleucine
CAS 73-32-5
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage >99%
Formule moléculaire C6H13NO2
Numéro MDL MFCD00064222 MFCD00004268
Synonyme l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
Clé InChI AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Nom IUPAC Acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Quantité 1 kg
CID PubChem 6306
ChEBI CHEBI:17191
Poids de la formule 131.2
Pourcentage de pureté 1.003
Forme physique Poudre