Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-isoleucine, réactif de culture cellulaire
Code produit 15425319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425319 25 g 25g
15435319 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15425319 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63045.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.61€
    51.65€ / 25g
    Économisez 9.96€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 73-32-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-32-5
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00064222 MFCD00004268
Clé InChI AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Synonyme l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
CID PubChem 6306
ChEBI CHEBI:17191
Nom IUPAC Acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Isoleucine
Point de fusion ∽287°C (decomposition)
Couleur Blanc
Beilstein 1721792
Merck Index 14,5179
Quantité 25 g
Poids de la formule 131.18
Rotation optique +40° (c=5 in 6N HCl)
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre