Learn More
L-Isoleucine, MedChemExpress
Code produit 16489136
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16489136 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16489136 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0771
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
MedChemExpress L-isoleucine is a nonpolar hydrophobic amino acid. L-Isoleucine is an essential amino acid.
L-isoleucine is a nonpolar hydrophobic amino acid. L-Isoleucine is an essential amino acid.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Isoleucine
CAS 73-32-5
Couleur White to Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H13NO2
Informations sur la solubilité H2O : 25 mg/mL (190.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 131.17
Quantité 100 mg
Poids de la formule 131.17
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solide
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism