Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-isoleucine, 97 %, Acros Organics
Code produit. 10832611 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 10832611
Marque: Thermo Scientific Acros 434910010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Isoleucine methyl ester hydrochloride
CAS 18598-74-8
Point de fusion 96°C to 100°C
Couleur Orange à blanc
Analyse élémentaire 45.1 to 47.4% C, 7.5 to 7.9% N
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H16ClNO2
Numéro MDL MFCD00038911
Quantité 1 g
Rotation spécifique 27.5
Synonyme l-isoleucine methyl ester hydrochloride, h-ile-ome.hcl, methyl l-isoleucinate hydrochloride, methyl l-isoleucinate hcl, methyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, 2s,3s-methyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine, methyl ester, hydrochloride, l-isoleucine methyl ester hydrochloride;h-ile-ome.hcl, h-lle-ome.hcl, h-lle-ome?cl
Clé InChI GGTBEWGOPAFTTH-GEMLJDPKSA-N
SMILES Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC
Nom IUPAC (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoate de méthyl ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 181.66
CID PubChem 11171351
Poids de la formule 181.66
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline