Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-isoleucine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11453448
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11453448 25 g 25g
11433448 1 g 1g
11443448 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11453448 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17847.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
L-Isoleucine methyl ester used for chemical synthesis. E.g. It can also be used to produce 3-methyl-2-(4-nitro-imidazol-1-yl)-pentanoic acid methyl ester. It also finds its use as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ester méthylique de la L-isoleucine utilisé en synthèse chimique. Par exemple, il permet aussi de produire l’ester méthylique de l’acide 3-méthyl-2-(4-nitro-imidazol-1-yl)-pentanoïque. Il trouve également une utilité comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (50 mg/ml, solution incolore, limpide).
Remarques
Hygroscopique. Tenir à lʼécart des agents oxydants, de lʼeau et de lʼhumidité. Stocker sous atmosphère inerte. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Afin d’augmenter la solubilité, chauffer le tube à 37°C puis le mettre sous agitation dans le bain à ultrasons pendant quelque temps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18598-74-8
Formule moléculaire C7H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.66
Numéro MDL MFCD00038911
Clé InChI GGTBEWGOPAFTTH-GEMLJDPKSA-N
Synonyme l-isoleucine methyl ester hydrochloride, h-ile-ome.hcl, methyl l-isoleucinate hydrochloride, methyl l-isoleucinate hcl, methyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, 2s,3s-methyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine, methyl ester, hydrochloride, l-isoleucine methyl ester hydrochloride;h-ile-ome.hcl, h-lle-ome.hcl, h-lle-ome?cl
CID PubChem 11171351
Nom IUPAC (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoate de méthyl ; chlorhydrate
SMILES Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC
Specifications
Nom chimique ou matériau L-Isoleucine methyl ester hydrochloride
Point de fusion 98°C to 100°C
Beilstein 3595132
Informations sur la solubilité Soluble in methanol (50mg/ml clear,colorless solution).
Quantité 25 g
Poids de la formule 181.66
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté ≥98%