Learn More
Chlorhydrate de L-isoleucine méthyl ester, TRC
Code produit 30407006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407006 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407006 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI82018025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Isoleucine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 18598-74-8
Formule moléculaire C7H15NO2 . HCl
Quantité 25 g
Synonyme Isoleucine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl L-Isoleucinate Hydrochloride, Methyl Isoleucinate Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-5(2)6(8)7(9)10-3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t5-,6-;/m0./s1
SMILES Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC
Poids moléculaire (g/mol) 181.66
Poids de la formule 181.087