Learn More
Chlorhydrate de L-isoleucine méthyl ester, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | L-Isoleucine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 18598-74-8 |
| Formule moléculaire | C7H15NO2 . HCl |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Isoleucine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl L-Isoleucinate Hydrochloride, Methyl Isoleucinate Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-5(2)6(8)7(9)10-3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t5-,6-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 181.66 |
| Poids de la formule | 181.087 |