Learn More
L-Isoleucine, TRC
Code produit 17989644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17989644 10 g 10g
17979264 100 g 100g
17988224 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17989644 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI82017510G
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-32-5
Formule moléculaire C6 H13 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 131.17
Synonyme Isoleucine, L-Isoleucine, Isoleucine, L- (8CI), (2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (2S,3S)-α-Amino-β-methyl-n-valeric acid, (2S,3S)-α-Amino-β-methylvaleric acid, (S)-Isoleucine, (S,S)-Isoleucine, 2-Amino-3-methylvaleric acid, 2S,3S-Isoleucine, Isoleucine, (2S,3ξ)-, L-(+)-Isoleucine, L-Ile, L-Norvaline, 3-methyl-, erythro-, NSC 46708, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2S,3S)-, [S-(R*,R*)]-2-Amino-3-methylpentanoic acid, erythro-L-Isoleucine
Nom IUPAC Acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Isoleucine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
Quantité 10 g
Poids de la formule 131.0946
Pourcentage de pureté >95%