Learn More
L-Kynurenine, MedChemExpress
Code produit 16450287
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16450287 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16450287 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY104026
MedChemExpress L-Kynurenine is a metabolite of the amino acid L-tryptophan. L-Kynurenine is an aryl hydrocarbon receptor agonist.
L-Kynurenine is a metabolite of the amino acid L-tryptophan. L-Kynurenine is an aryl hydrocarbon receptor agonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Kynurenine
CAS 2922-83-0
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H12N2O3
Informations sur la solubilité H2O : 20 mg/mL (96.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (60.04 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(O)[C@@H](N)CC(C1=CC=CC=C1N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 208.21
Quantité 50 mg
Poids de la formule 208.21
Pourcentage de pureté 98.08%
Qualité Research
Forme physique Poudre
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death