Learn More
L-cynurénine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463009 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15463009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60199.MF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Intermédiaire dans la dégradation du tryptophane
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Kynurenine
CAS 2922-83-0
Couleur Jaune
Formule moléculaire C10H12N2O3
Numéro MDL MFCD00069912
Quantité 50 mg
Synonyme l-kynurenine, s-2-amino-4-2-aminophenyl-4-oxobutanoic acid, kynurenine, l, 3-anthraniloyl-l-alanine, unii-02jw4j5r44, ccris 4425, 2s-2-amino-4-2-aminophenyl-4-oxobutanoic acid, quinurenine, kynurenin, s-alpha,2-diamino-gamma-oxobenzenebutanoic acid
Clé InChI YGPSJZOEDVAXAB-QMMMGPOBSA-N
SMILES N[C@@H](CC(=O)C1=CC=CC=C1N)C(O)=O
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-4-(éthoxycarbonylamino)-4-oxobutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 208.22
CID PubChem 161166
ChEBI CHEBI:16946
Poids de la formule 208.21
Forme physique Cristalline