Learn More
L-Kynurenine, Tocris Bioscience™
Code produit 18076062
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18076062 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18076062 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 4393/50
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tryptophan catabolite; endogenous aryl hydrocarbon receptor ligand
Tryptophan catabolite; endogenous activator of the aryl hydrocarbon receptor (AhR). Immunosuppressant; suppresses allogeneic T cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Kynurenine
CAS 2922-83-0
Formule moléculaire C10H12N2O3
Numéro MDL MFCD00069912
Quantité 50 mg
Synonyme l-kynurenine, s-2-amino-4-2-aminophenyl-4-oxobutanoic acid, kynurenine, l, 3-anthraniloyl-l-alanine, unii-02jw4j5r44, ccris 4425, 2s-2-amino-4-2-aminophenyl-4-oxobutanoic acid, quinurenine, kynurenin, s-alpha,2-diamino-gamma-oxobenzenebutanoic acid
Clé InChI YGPSJZOEDVAXAB-QMMMGPOBSA-N
SMILES N[C@@H](CC(=O)C1=CC=CC=C1N)C(O)=O
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-4-(éthoxycarbonylamino)-4-oxobutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 208.22
CID PubChem 161166
ChEBI CHEBI:16946
Poids de la formule 208.21
Pourcentage de pureté >98%