Learn More
L-(+)-Lactic Acid-13C3 Sodium Salt (20% W/W in H2O), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-(+)-Lactic Acid-13C3 Sodium Salt |
| Solvant ou matrice | H2O |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1; |
| Poids de la formule | 115.0237 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | L-(+)-Lactic Acid-13C3 Sodium Salt 20 % |