Learn More
Acide L-Lactique, anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357986 5 g 5g
11367986 25 g 25g
11377986 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11357986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13242.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Synthon chiral utile, bloc de construction pour depsipeptides. L’acide lactique L est un intermédiaire dans la fermentation du sucre. Il joue un rôle vital dans plusieurs processus biochimiques. Il s’agit d’un ingrédient majeur dans les aliments transformés tels que le yaourt, les fromages à pâte ferme, le koulomet et le kombacha. Il donne la saveur acide aux pains de levain. Il trouve une application dans les produits pharmaceutiques pour préparer des lactates hydrosolubles, des préparations topiques et des cosmétiques. Il agit comme un agent de conservation alimentaire, un agent aromatisant, un agent de durcissement, un détartrant, un détachant de résidus de savon et un agent anti-bactérien. Il s’agit d’un composant actif de la solution Ringer lactée de Ringer et de la solution de Hartmann. De plus, il est utilisé pour la réanimation de liquides après une perte de sang due à un traumatisme et une chirurgie.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants et les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-33-4
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.078
Numéro MDL MFCD00064266
Clé InChI JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
CID PubChem 107689
ChEBI CHEBI:422
Nom IUPAC Acide (2S)-2-hydroxypropanoïque
SMILES CC(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lactic acid
Note relative au nom anhydrous
Point de fusion 52°C to 54°C
Densité 1.22
pH 2.8
Point d’ébullition 119°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 1720251
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,5337
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 90.08
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Lactic acid, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Lactic acid