Learn More
Acide L(-)-lactique, sel de lithium, 99 %, pur
Code produit 10484715 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10484715 100 g Flacon en verre 100g
10360834 5 g Flacon en verre 5g
10297170 25 g Flacon en verre 25g
10656144 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10484715 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 297611000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 27848-80-2 | C 3 H 5 O 3 Li | 96,01 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27848-80-2
Formule moléculaire C3H5O3Li
Poids moléculaire (g/mol) 96.01
Numéro MDL MFCD00065512
Clé InChI GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M
Synonyme lithium s-2-hydroxypropanoate, l-lactic acid lithium salt, lithium l-lactate, s-2-hydroxypropionic acid lithium salt, sarcolactic acid lithium salt, lithium 1+ l-+-lactate, lithiuml-lactate, lithotab l-lactate, lactic acid lithium salt, c3h5o3.li
CID PubChem 23687877
Nom IUPAC lithium ; (2S)-2-hydroxypropanoate
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Lactic acid, lithium salt
Note relative au nom 99%
Point de fusion >75.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition >200.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CO2Li
Quantité 100 g
Conditions de rotation spécifiques −14.5° (20°C c=1,H2O)
Rotation spécifique − 14.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/100mL
Poids de la formule 96.01
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement