Learn More
Sel de lithium d’acide L-(+)-lactique, Affymetrix/USB™
Code produit. 15855168 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
Code produit. 15855168
Marque: Thermo Scientific J18160.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27848-80-2
Formule moléculaire C3H5LiO3
Poids moléculaire (g/mol) 96.01
Numéro MDL MFCD00065399
Clé InChI GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M
Synonyme lithium s-2-hydroxypropanoate, l-lactic acid lithium salt, lithium l-lactate, s-2-hydroxypropionic acid lithium salt, sarcolactic acid lithium salt, lithium 1+ l-+-lactate, lithiuml-lactate, lithotab l-lactate, lactic acid lithium salt, c3h5o3.li
CID PubChem 23687877
Nom IUPAC lithium ; (2S)-2-hydroxypropanoate
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Lactic acid lithium salt
Point de fusion 253°C to 255°C
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 3568332
Poids de la formule 96.01
Forme physique Poudre cristalline