Learn More
L-Lactic acid, MedChemExpress
Code produit 16453469
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16453469 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16453469 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYY0479
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress L-Lactic acid is a buildiing block which can be used as a precursor for the production of the bioplastic polymer poly-lactic acid.
L-Lactic acid is a buildiing block which can be used as a precursor for the production of the bioplastic polymer poly-lactic acid.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lactic acid
Forme physique Solid
CAS 79-33-4
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C3H6O3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme (S)-2-Hydroxypropanoic acid
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (1110.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (1110.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](O)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Poids de la formule 90.08
Qualité Research