Learn More
Acide L-lactique, sel sodique, 60 wt.% de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10033813 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
Récipient en plastique
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10033813 5 L Récipient en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10033813 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 250300050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00€
    327.00€ / 5L
    Économisez 24.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lactic Acid, Sodium Salt
Note relative au nom 60 wt% Solution in Water
CAS 867-56-1, 64-17-5
Densité 1.3300g/mL
Conditionnement Récipient en plastique
Formule moléculaire C3H5NaO3
Formule linéaire CH3CH(OH)CO2Na
Indice de réfraction 1.4220 to 1.4250
Numéro MDL MFCD00066576
Quantité 5 L
Merck Index 14,8635
Gravité spécifique 1.33
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids moléculaire (g/mol) 112.06
Viscosité 80-160 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 112.06