Learn More
Acide -pyrrolidone-carboxylique, sel de sodium, Solution aqueuse à 60 % en poids, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10124630 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10124630 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10124630 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 250300010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    100.00€ / 1L
    Économisez 8.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lactic Acid, Sodium Salt
Note relative au nom 60 wt% Solution in Water
CAS 867-56-1, 64-17-5
Densité 1.3300g/mL
pH 6.5 to 8.5
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H5NaO3
Formule linéaire CH3CH(OH)CO2Na
Indice de réfraction 1.4220 to 1.4250
Numéro MDL MFCD00066576
Quantité 1 L
Merck Index 14,8635
Gravité spécifique 1.33
Synonyme methyl red hydrochloride, unii-rfa0w63690, 4-dimethylaminoazobenzene-2'-carboxylic acid hydrochloride, eaetho masculinei 2, methyl red, acs, 2-4-dimethylamino phenyl azo benzoic acid monohydrochloride, c15h15n3o2.hcl, 2-e-4-dimethylamino phenyl diazenyl benzoic acid hydrochloride 1:1, methyl red hydrochloride, acs reagent, 2-4-dimethylaminophenyl diazenyl benzoic acid hydrochloride
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Clé InChI ICTWKXAVJAHRMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
Nom IUPAC Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 112.06
CID PubChem 113227
Viscosité 80-160 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 112.06
Pourcentage de pureté 59 to 61% (Total base)