Learn More
L-(+)-Sel de sodium à l’acide lactique, TRC
Code produit 30136105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136105 5 g 5g
30135925 10 g 10g
30007859 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136105 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL1135055G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 867-56-1
Formule moléculaire C3 H5 O3 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 112.06
Synonyme Sodium S-lactate, sodium (S)-2-hydroxypropanoate, (2S)-2-Hydroxypropanoic acid sodium salt (1:1), Lactic acid, monosodium salt, L- (8CI), Propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, (2S)- (9CI), Propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, (S)-, (+)-Lactate sodium, (+)-Sodium lactate, (S)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, Sodium (S)-lactate, Sodium L-(+)-lactate, Sodium L-lactate
Nom IUPAC sodium ; (2S)-2-hydroxypropanoate
SMILES [Na+].C[C@H](O)C(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium L-lactate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Poids de la formule 112.0136