Specifications
| Nom chimique ou matériau | L-Lactide |
| Point de fusion | 95°C to 98°C |
| Quantité | 25 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Point d’ébullition | 255°C |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
| Poids de la formule | 144.13 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Safety and Handling
- L-Lactide
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement