Learn More
L-(-)-Lactide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-(-)-Lactide |
| Quantité | 250 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 144.0423 |