Learn More
Chlorhydrate de L-leucinamide, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11469967
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469967 1 g 1g
11479967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22914.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10466-61-2
Formule moléculaire C6H15ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 166.65
Numéro MDL MFCD00013012
Clé InChI VSPSRRBIXFUMOU-XZNNNFJINA-N
Synonyme l-leucinamide hydrochloride, h-leu-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, l-leucinamide hcl, 2s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, pentanamide, 2-amino-4-methyl-, monohydrochloride, 2s, c6h14n2o.hcl, l-leucine amide hydrochloride, leu-nh2.hcl, h-d-leu-nh hcl
CID PubChem 2733199
SMILES Cl.CC(C)C[C@H](N)C(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucinamide hydrochloride
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 4237021
Sensibilité Hygroscopic
Rotation optique +9.5° (c=2 in Water)
Nom IUPAC 2-amino-4-méthylpentanamide chlorhydrate
Poids de la formule 166.65
Pourcentage de pureté 99%