Learn More
Chlorhydrate de L-leucinamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Leucinamide hydrochloride |
| Note relative au nom | 99% |
| Point de fusion | 244°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Argentometry) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (CH3)2CHCH2CH(NH2)CONH2·HCl |
| Quantité | 1 g |
| Conditions de rotation spécifiques | +9° (20°C c=1,H2O) |
| Afficher plus |