Learn More
L-Leucine-15N, TRC
Code produit 30472349
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30472349 100 mg 100mg
30476490 50 mg 50mg
30480484 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30472349 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL330118100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59935-31-8
Formule moléculaire C6H1315NO2
Poids moléculaire (g/mol) 132.17
Synonyme L-Leucine-15N (9CI, ACI), [15N]-L-Leucine, (S)-4-Methyl-2-([15N]-amino)pentanoic acid, (2S)-4-Methyl-2-(amino-15N)pentanoic acid
Nom IUPAC (2S)-2-(^{15}N)azanyl-4-methylpentanoic acid
SMILES CC(C)C[C@H]([15NH2])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucine-15N
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i7+1
Quantité 100 mg
Poids de la formule 132.0917
Conditions d’expédition Room Temperature