Learn More
L-leucine-4-nitroanilide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474034 5 g 5g
11464034 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11474034 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11994.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.46€
    187.65€ / 5g
    Économisez 39.81€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
It is used to detect/evaluate functionality of amino peptidases. The compound is used in an ELISA assay to detect biological functionality of chicken amino peptidase produced by E. coli. It is also employed to characterize the native IRAP (placental leucine amino peptidase). Leu-pNA, Chromogenic Substrate is documented for use with pure samples as well as cell extracts in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour détecter/évaluer la fonctionnalité des amino-peptidases. Le composé est utilisé dans un dosage ELISA pour détecter la fonctionnalité biologique de l’amino-peptidase de poulet produite par E. coli. Il est également employé pour caractériser l’amino-peptidase régulée par l’insuline native (leucine amino peptidase placentaire). Le substrat chromogène Leu-pNA est documenté pour une utilisation avec des échantillons purs ainsi qu’avec des extraits cellulaires in vitro.
Solubilité
Soluble dans le DMSO (>100 mM) et le méthanol (>25 mM).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conservez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4178-93-2
Formule moléculaire C12H17N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 251.29
Numéro MDL MFCD00063681
Clé InChI AXZJHDNQDSVIDR-NSHDSACASA-N
Synonyme l-leucine-4-nitroanilide, h-leu-pna, l-leucine-p-nitroanilide, s-2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl pentanamide, 2s-2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl pentanamide, pentanamide, 2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl-, s, l-leucyl-p-nitroanilide, pentanamide, 2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl-, 2s, h-leu-pna.hcl, l-leu p-nitroanilide
CID PubChem 2733285
Nom IUPAC (1S)-3-méthyl-1-[(4-nitrophényl)carbamoyl]butane-1-aminium
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucine-4-nitroanilide
Point de fusion 89°C to 90°C
Beilstein 2218433
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO (>100 mM),and methanol (>25 mM).
Quantité 5 g
Poids de la formule 251.29
Pourcentage de pureté 99%