Learn More
L-Leucine, 98,5 à 101,5 % (base sèche), Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15895308 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15895308 5 kg Flacon en plastique 5kg
15875168 100 g Flacon en plastique 100g
15885308 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15895308 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J18280.A7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-90-5
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00002617
Clé InChI ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonyme l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
CID PubChem 6106
ChEBI CHEBI:15603
Nom IUPAC Acide (2 S)-2-amino-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucine
Point de fusion >300°C
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 1721722
Densité 1.293
Quantité 5 kg
Poids de la formule 131.17
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5%
Gravité spécifique 1.293
Forme physique Poudre cristalline