Learn More
L-leucine, 99,42 %, MP Biomedicals™
Code produit 11319019 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
5 kg
Conditionnement:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319019 25 g -
11329019 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319019 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210215801
 Article restreint
Expédition estimée: 23-02-2027
CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 61-90-5
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00002617
Clé InChI ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonyme l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
CID PubChem 6106
ChEBI CHEBI:15603
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucine
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.9942
Densité 1.293g/mL
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-4-méthylpentanoïque
Quantité 25 g
Poids de la formule 131.18
Qualité Research
Forme physique Petites plaques brillantes ou poudre cristalline