Description générale
- La L-leucine est un acide aminé essentiel qui joue un rôle important dans la croissance et la réparation des tissus musculaires et osseux
- Sa fonction est de préserver le glycogène musculaire et aide à prévenir la dégradation des protéines musculaires après un traumatisme ou un stress grave
- Elle est également impliquée dans la formation d’hémoglobine et les fonctions métaboliques.Cet acide aminé ne peut pas être synthétisé pour répondre aux besoins du corps à partir de molécules plus simples, et doit donc être fourni dans le régime alimentaire.
- La L-leucine stimule la synthèse des protéines par l’initiation de la traduction de l’ARNm
Applications
- La L-leucine est utilisée dans la biosynthèse des protéines.
- Des études in vivo montrent que la L-leucine peut être utilisée lorsque des défauts génétiques entraînent l’incapacité d’un organisme à métaboliser la phénylalanine des acides aminés
- Ce composé contribue également à la régulation des taux de sucre dans le sang, à la production d’hormones de croissance et à la cicatrisation des plaies
- Dans les expériences de recherche, ce composé a été utilisé comme activateur de la cible mammifère de la rapamycine (mTOR)
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | L-Leucine |
| Point de fusion | 286.0°C to 288.0°C |
| Rotation spécifique | + 15.40 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 22.4g/L (20°C). Other solubilities: 10.9g/L acetic acid, slightly soluble in alcohol, insoluble in ether |
| Point de sublimation | 145.0 °C |
| Conditions de rotation spécifiques | + 15.40 (20.00°C c=4, 6N HCl) |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 131.17 |