Learn More
L-leucine, 99+ %, extra pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10665112 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10665112 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10665112 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur L/1819/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 286°C
CAS 61-90-5
pH 5.5 to 6.5
Couleur Blanc
Formule moléculaire C6H13NO2
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Numéro MDL MFCD00002617
Synonyme l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
Clé InChI ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-4-méthylpentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Quantité 100 g
CID PubChem 6106
ChEBI CHEBI:15603
Poids de la formule 131.17g/mol
Forme physique Solide