Learn More
P-toluènesulfonate d’ester benzylique de L-leucine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15498988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498988 25 g 25g
15478988 1 g 1g
15488988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15498988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62474.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1738-77-8
Formule moléculaire C20H27NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 393.50
Numéro MDL MFCD00066117
Clé InChI QTQGHKVYLQBJLO-YDALLXLXSA-N
Synonyme l-leucine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, l-leucine benzyl ester p-toluenesulfonate, h-leu-obzl.tosoh, l-leucine benzyl ester tosylate, o-benzyl-l-leucine toluene-p-sulphonate, s-benzyl 2-amino-4-methylpentanoate 4-methylbenzenesulfonate, benzyl 2s-2-amino-4-methylpentanoate; para-toluene sulfonate, leu-obzl tosoh, h-leu-obzl.tos, h-leu-obzl tsoh
CID PubChem 6451312
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-methylpentanoate de benzyle ; acide 4-méthylbenzènesulfonique
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucine benzyl ester p-toluenesulfonate
Point de fusion 156°C to 160°C
Beilstein 3566840
Quantité 25 g
Poids de la formule 393.5
Pourcentage de pureté 98%