Learn More
L-Leucine-d3 (méthyl-d3), CDN
Code produit 30321921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
1 g
Conditionnement:
0.50g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321921 0.5 g 0.50g
30320678 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30321921 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND19730.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucine-d3
CAS 87828-86-2
Formule moléculaire C6 2H3 H10 N O2
Quantité 0.5 g
Formule InChI InChI=1 S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3/t4?,5-
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)C[C@H](N)C(=O)O
Nom IUPAC ácido (2 S)-2-amino-5,5,5-trideuterio-4-metilpentanoico
Poids moléculaire (g/mol) 134.19
Poids de la formule 134,1135 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique