Learn More
L-Leucine-d3, TRC
Code produit 30483207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483207 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30483207 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL330112100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucine-d3
CAS 87828-86-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C6 2H3 H10 N O2
Quantité 100 mg
Synonyme L-Leucine-5,5,5-d3, L-(2H3-Methyl)leucine, L-Leucine-d3, (S)-4-(Methyl-d3)-2-aminopentanoic acid, (2S)-4-(Methyl-d3)-2-aminopentanoic acid
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3/t4?,5-
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(C)C[C@H](N)C(=O)O
Nom IUPAC (2S)-acide 2-amino-5,5,5-tridéutério-4-méthylpentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 134.19
Poids de la formule 134.1135
Pourcentage de pureté >95