Learn More
L-Leucine-d7 (iso-propyl-d7), CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Leucine-4,5,5,5,5',5',5'-D7 |
| CAS | 92751-17-2 |
| Formule moléculaire | C6 D7 H6 N O2 |
| Quantité | 0.1 g |
| Synonyme | L-Leucine-4,5,5,5,5',5',5'-d7 (9 CI, ACI), L-Norvaline-4,5,5,5-d4, 4-(methyl-d3)- (ZCI), L-Leucine-d7 (iso-propyl-d7), L-Leucine-d7, (S)-2-Amino-(4,5,5,5-tetradeuterio)-4-(trideuteriomethyl)pentanoic acid, L-Leucine-4,5,5,5,5',5',5'-D7, L-Leucine-4,5,5,5,5',5',5'-D7 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3,2D3,4 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C[C@H](N)C(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | ácido (2 S)-2-amino-4,5,5,5-tetradeuterio-4-(trideuteriometil)pentanoico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138.2161 |
| Poids de la formule | 138.1386 g/mol |
| Afficher plus |