Learn More
L-Leucine, MedChemExpress
Code produit 16419096
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16419096 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16419096 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0486
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress L-Leucine is an essential branched-chain amino acid (BCAA), which activates the mTOR signaling pathway.
L-Leucine is an essential branched-chain amino acid (BCAA), which activates the mTOR signaling pathway.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucine
CAS 61-90-5
Couleur White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H13NO2
Informations sur la solubilité H2O : 8.33 mg/mL (63.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 131.17
Quantité 100 mg
Poids de la formule 131.17
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Poudre
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism